Learn More
Hydroxy Acetildenafil-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroxy Acetildenafil-d4 |
| Summenformel | C25 D4 H30 N6 O4 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 5-[2-Ethoxy-5-[2-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one-d4, Hydroxyhongdenafil-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H34N6O4/c1-4-6-19-22-23(29(3)28-19)25(34)27-24(26-22)18-15-17(7-8-21(18)35-5-2)20(33)16-31-11-9-30(10-12-31)13-14-32/h7-8,15,32H,4-6,9-14,16H2,1-3H3,(H,26,27,34)/i13D2,14D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N1CCN(CC(=O)c2ccc(OCC)c(c2)C3=NC(=O)c4c(N3)c(CCC)nn4C)CC1 |
| IUPAC-Name | 5-[2-Ethoxy-5-[2-[4-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]acetyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 486.6 |
| Formelmasse | 486.289 |