missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxychloroquin-N-Oxid-Dihydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Hydroxychloroquin-N-Oxid-Dihydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroxychloroquine N-Oxide Dihydrochloride |
| CAS | 2725355-06-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Hydroxychloroquine N-Oxide Dihydrochloride |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C18 H26 Cl N3 O2 . 2 Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[[4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]ethyloxidoamino]ethanol dihydrochloride, 4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]-N-ethyl-N-(hydroxyethyl)pentan-1-amine N-oxide dihydrochloride, Hydroxychloroquine N-oxide dihydrochloride, Hydroxychloroquine Sulfate Impurity A as Dihydrochloride, Hydroxychloroquine Impurity A as Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H26ClN3O2.2ClH/c1-3-22(24,11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;;/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CC[N+]([O-])(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12 |
| IUPAC-Name | 4-[(7-Chlorchinolin-4-yl)amino]-N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)pentan-1-aminoxid;dihydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?