missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxylaminhydrochlorid, Penta Chemicals

Artikelnummer. 30020488
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Unit Size:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30020488 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30020488 Supplier PENTA CHEMICALS Supplier No. 1585030500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

This item is not returnable. View return policy

Hochwertige Chemikalien für Labore, Schulen, Krankenhäuser, Forschungsinstitute und große Produktionsanlagen.

Wir stellen uns vor

Die Firma PENTA wurde 1990 unter dem Handelsnamen Ing. Petr Švec - PENTA sro gegründet. Von Anfang an waren wir ein rein tschechisches Unternehmen, das von der Familie Švec, einschließlich Firmengründer Petr Švec, geführt wird.

Wir sind spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von reinen, Labor-, pharmazeutischen und Spezialchemikalien, die wir unter dem Handelsnamen Penta vermarkten. Wir produzieren und liefern eine breite Palette organischer und anorganischer Chemikalien in großen Mengen und in verschiedenen Qualitäten, von technisch über rein bis hin zu AG und ACS.

Hohe Qualität und Flexibilität

Dank der hohen Qualität unserer Produkte und unserer Fähigkeit, spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, zählen wir zu den führenden Anbietern qualifizierter Chemikalien auf dem heimischen Markt und haben in jüngster Zeit auch auf den Weltmarkt expandiert.

Wir stellen die Chemikalien in unserem eigenen modernen Komplex her, der die strengsten Qualitäts- und Sicherheitskriterien erfüllt. Unsere großen Lagerkapazitäten, darunter zwei automatisierte Lager, ermöglichen es uns, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Wir verpacken die Produkte unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und können sie auf Wunsch mit unserem eigenen ADR-Transport an den Kunden liefern.

Umweltverantwortung

Unsere Priorität ist es, Chemikalien von höchster Qualität, Zuverlässigkeit und Umweltbewusstsein zu bieten. Unsere Bemühungen werden durch zahlreiche Auszeichnungen und Zertifikate belegt, darunter ISO 9001, ISO 14001 und das Responsible Care-Zertifikat für verantwortungsvolles Wirtschaften in der chemischen Industrie.

Specifications

Menge 500 g
Molekulargewicht (g/mol) 69.49
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Crystalline Powder or Lumps
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydroxylamine hydrochloride
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxylamine hydrochloride
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.