Learn More
Hydroxymethylpolystyrene resin, 1% crossl. with DVB, 1.0 to 1.2mmol/g, 100 to 200 mesh
Marke:  Acros Organics 349510050
Weitere Details : CAS : 66072-40-0 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Verpackung Glass bottle
Menge. 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10002061
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter +49 2304 - 93 28 90
Beschreibung
Beschreibung
For solid support synthesis
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
Hydroxymethylpolystyrene resin
66072-40-0
Spezifikation
Hydroxymethylpolystyrene resin
5g
66072-40-0