Learn More
Hydroxyphosphonoessigsäure - 50% in Wasser, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroxyphosphonoacetic Acid |
| CAS | 23783-26-8 |
| Summenformel | C2 H5 O6 P |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Hydroxy-2-phosphonoacetic Acid, 2-Hydroxyphosphonoacetic Acid, 2-Hydroxyphosphonocarboxylic Acid, Belcor 575, HPPA (scale inhibitor), Hydroxyphosphonoacetic Acid, Phosphonoglycolic Acid, Phosphonohydroxyacetic Acid, α-Hydroxyphosphonoacetic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H5O6P/c3-1(4)2(5)9(6,7)8/h2,5H,(H,3,4)(H2,6,7,8) |
| SMILES | OC(C(=O)O)P(=O)(O)O |
| IUPAC-Name | 2-Hydroxy-2-phosphonoessigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.031 |
| Formelmasse | 155.982 |
| Mehr anzeigen |