Learn More
Hydroxypropyl bis (N-Hydroxyethyl-p-phenylenediamine Hydrochloride) (>90%), TRC
Artikelnummer. 30397878
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30397878 25 mg
30392153 100 mg
30398011 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30397878 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH93974525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128729-28-2
Summenformel C19H28N4O3 . 4HCl
Molekulargewicht (g/mol) 506.3
Synonym 1,3-bis[(4-Aminophenyl)(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol Tetrahydrochloride
IUPAC-Name 1,3-bis[4-amino-N-(2-hydroxyethyl)anilino]propan-2-ol;tetrahydrochloride
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1)N(CCO)CC(O)CN(CCO)c2ccc(N)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxypropyl bis (N-Hydroxyethyl-p-phenylenediamine Hydrochloride)
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H28N4O3.4ClH/c20-15-1-5-17(6-2-15)22(9-11-24)13-19(26)14-23(10-12-25)18-7-3-16(21)4-8-18;;;;/h1-8,19,24-26H,9-14,20-21H2;4*1H
Formelmasse 504.1229