Learn More
Hydroxypropylmethacrylat, 97+%, Mischung von Isomeren, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-147263
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
27813-02-1
C7H12O3
144.17
MFCD00004536
ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYNA-N
2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropylmethacrylate, hpma, beta-hydroxypropyl methacrylate, acryester hp, 2-hydroxypropyl 2-methylacrylate, poly 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, 2-hpma
13539
CHEBI:53440
1-hydroxypropan-2-yl 2-methylprop-2-enoate
CC(CO)OC(=O)C(C)=C
27813-02-1
C7H12O3
144.17
MFCD00004536
ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYNA-N
2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropylmethacrylate, hpma, beta-hydroxypropyl methacrylate, acryester hp, 2-hydroxypropyl 2-methylacrylate, poly 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, 2-hpma
13539
CHEBI:53440
1-hydroxypropan-2-yl 2-methylprop-2-enoate
CC(CO)OC(=O)C(C)=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hydroxypropyl methacrylate
Namenshinweis 96.5%
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 240.0°C
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (Mixture of isomers) (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4470 to 1.4490
Menge 250 g
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 130g/L (25°C). Other solubilities: miscible in almost all organic solvents
Stabilisator 150 to 300ppm MEHQ
Viskosität 9.9 mm2/s (20°C)
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxypropyl methacrylate, mixture of isomers, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.