Learn More
Hydroxypropylmethacrylat, Mischung aus Isomeren, 98 %, stab. mit ca.0.02 % 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429086
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
5000 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429086 250 mL 250 Milliliter
11419086 1000 mL 1000 Milliliter
11439086 5000 mL 5000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429086 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17951.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 27813-02-1 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Hydroxypropyl methacrylate is a functional monomer for the preparation of hot solid acrylic coatings, styrene-butadiene latex modifiers, acrylic modified polyurethane coating ,water-soluble plating coatings , adhesives ,textile finishing agent ,paper coating , photosensitive paint and polyurethane vinyl resin modified agent. Mainly used in the manufacture are active groups of hydroxyl acrylic resin. Used in reactive diluent and cross-linking agent in the UV curing system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydroxypropylmethacrylat ist ein funktionelles Monomer zur Herstellung von festen Acryl-Heißbeschichtungen, Styrol-Butadien-Latexmodifikatoren, Acryl-modifizierter Polyurethan-Beschichtungen, wasserlöslicher Beschichtungen, Klebstoffen, Textil-Finishern, Papierbeschichtungen, lichtempfindlichen Farben und Polyurethan-Vinylharz-modifizierten Wirkstoffen. Hauptsächliche Verwendung in der Herstellung finden aktive Gruppen von Hydroxylacrylharz. Wird in reaktiven Verdünnungsmitteln und als Quervernetzungsmittel in UV-Härtesystemen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27813-02-1
Summenformel C7H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD00004536
InChI-Schlüssel ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropylmethacrylate, hpma, beta-hydroxypropyl methacrylate, acryester hp, 2-hydroxypropyl 2-methylacrylate, poly 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxypropyl 2-methyl-2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxypropyl ester, 2-hpma
PubChem CID 13539
ChEBI CHEBI:53440
IUPAC-Name 1-hydroxypropan-2-yl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(CO)OC(=O)C(C)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxypropyl methacrylate
Namenshinweis mixture of isomers, stabilized with ≈0.02% 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt 70°C (1mmHg)
Dichte 1.029
Siedepunkt 205°C to 209°C
Flammpunkt 97°C (207°F)
Brechungsindex 1.448
Menge 250 mL
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxypropyl methacrylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxypropyl methacrylate