Learn More
Hydroxypropyl Nortadalafil, TRC
Artikelnummer. 30403650
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30403650 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403650 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH99635050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxypropyl Nortadalafil
CAS 2520114-73-0
Summenformel C24 H23 N3 O5
Menge 50 mg
Synonym (6S,12aS)-6-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(3-hydroxypropyl)-2,3,12,12a-tetrahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4(6H,7H)-dione
InChI-Formel InChI=1S/C24H23N3O5/c28-9-3-8-26-12-21(29)27-18(24(26)30)11-16-15-4-1-2-5-17(15)25-22(16)23(27)14-6-7-19-20(10-14)32-13-31-19/h1-2,4-7,10,18,23,25,28H,3,8-9,11-13H2/t18-,23-/m1/s1
SMILES OCCCN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O
IUPAC-Name (2R,8R)-2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-6-(3-hydroxypropyl)-3,6,17-triazatetracyclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraen-4,7-dion
Molekulargewicht (g/mol) 433.46
Formelmasse 433.1638