Learn More
Hydroxytacrinmaleatsalz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041907
51.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
118909-22-1
C17H18N2O5
330.34
MFCD00069287
NEEKVKZFYBQFGT-BTJKTKAUSA-N
velnacrine maleate, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol maleate, hydroxytacrine maleate, mentane, 1-hydroxy tacrine maleate, unii-wr9885gals, velnacrine maleate usan, wr9885gals, dsstox_cid_25158
5702293
9-Amino-1,2,3,4-Tetrahydroacridin-1-ol;(Z)-But-2-Enodionsäure
C1CC(C2=C(C3=CC=CC=C3N=C2C1)N)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
118909-22-1
C17H18N2O5
330.34
MFCD00069287
NEEKVKZFYBQFGT-BTJKTKAUSA-N
velnacrine maleate, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-ol maleate, hydroxytacrine maleate, mentane, 1-hydroxy tacrine maleate, unii-wr9885gals, velnacrine maleate usan, wr9885gals, dsstox_cid_25158
5702293
9-Amino-1,2,3,4-Tetrahydroacridin-1-ol;(Z)-But-2-Enodionsäure
C1CC(C2=C(C3=CC=CC=C3N=C2C1)N)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Cholinesterase inhibitor. Potential Alzheimer's disease therapeutic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Cholinesterase-Hemmer
  • Möglicherweise therapeutisch gegen Alzheimer-Krankheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hydroxytacrine maleate salt
Schmelzpunkt 171°C to 173°C
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 330.34
Physikalische Form Fest