Learn More
Hydroxyharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736710
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
127-07-1
CH4N2O2
76.04
MFCD00007943
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
hydroxycarbamide, n-hydroxyurea, hydrea, 1-hydroxyurea, oxyurea, carbamoyl oxime, biosupressin, hydroxycarbamine, onco-carbide, carbamohydroxamic acid
3657
CHEBI:44423
Hydroxyharnstoff
C(=O)(N)NO
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
127-07-1
CH4N2O2
76.04
MFCD00007943
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
hydroxycarbamide, n-hydroxyurea, hydrea, 1-hydroxyurea, oxyurea, carbamoyl oxime, biosupressin, hydroxycarbamine, onco-carbide, carbamohydroxamic acid
3657
CHEBI:44423
Hydroxyharnstoff
C(=O)(N)NO
Hydroxyharnstoff, 98 %, CAS-Nr. 127-07-1, ist eine Verbindung mit antineoplastischen, immunmodulatorischen und antimitotischen Aktivitäten, das zudem als Radikalfänger wirkt.Es zeigt eine hemmende Wirkung hinsichtlich der Nukleinsäuresynthese.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Hydroxyharnstoff ist ein Mitglied der Harnstoffklasse, das antineoplastische, immunmodulatorische und antimitotische Aktivitäten aufweist und zudem als Radikalfänger wirkt.
•Es hat eine hemmende Wirkung hinsichtlich der Nukleinsäuresynthese.
•Außerdem hemmt es Ribonukleosid-Diphosphat-Reduktase, ein Enzym, das notwendig ist, um Ribonukleosid-Diphosphat in Desoxyribonukleosid-Diphosphat umzuwandeln, und verhindert dadurch, dass Zellen die G1/S-Phase des Zellzyklus verlassen.
Anwendungen
• Hydroxyharnstoff weist antiretrovirale Aktivität auf, die die DNA-Synthese des humanen Immundefizienzvirus Typ 1 (HIV-1) in Lymphozyten des peripheren Blutes hemmt und die Menge der intrazellulären Desoxynukleotide verringert.
•Diese Verbindung wirkt zudem als Radiosensibilisator und hält Zellen in der strahlungsempfindlichen G1-Phase des Zellzyklus, wodurch die DNA-Reparatur beeinträchtigt wird.
•Es wurde für die Zellzyklus-Synchronisation in humanen Mammakarzinomzellen verwendet
• Diese Verbindung weist eine hemmende Aktivität in Zelladhäsions- und Motilitäts-Assays in ccRCC Caki (HTB-47) und CD9-Knockdown-Zellen auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hydroxyurea
Schmelzpunkt 142°C to 146°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (1 g, 60°C) (< 0.7 kPa)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (on dried substance) (Iodometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HONHCONH2
Menge 5 g
Beilstein 03, 95
Merck Index 15, 4888
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in hot alcohol
Formelmasse 76.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxyurea
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.