Learn More
Hydroxyzin.2HCl, Lipomed
Beschreibung
Hydroxyzin·2HCl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroxyzine Hydrochloride |
| CAS | 2192-20-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Hydroxyzine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C21 H27 Cl N2 O2 . 2 Cl H |
| Synonym | Ethanol, 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, hydrochloride (1:2), Ethanol, 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9 CI), 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]diethylenediamine dihydrochloride, Alamon, Atarax, Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8 CI) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.Cl.OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-Name | 2-[2-[4-[(4-Chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol;dihydrochlorid |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mehr anzeigen |