Learn More
Hydroxyzindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30400814
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30400814 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400814 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH99650050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxyzine Hydrochloride
CAS 2192-20-3
Summenformel C21 H27 Cl N2 O2 . 2 Cl H
Menge 50 mg
Synonym Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (8CI), Ethanol, 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]diethylenediamine dihydrochloride, 2-[2-[4-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol dihydrochloride, Alamon, Atarax, Atarax P Parenteral soln., Atarax dihydrochloride, Aterax, Atranine A, Durrax, Hydroxizine chloride, Hydroxyzine dihydrochloride, Hydroxyzine hydrochloride, Hydroxyzyne hydrochloride, Neurolax, Orgatrax, QYS, Quiess, Vistaril Parenteral, Vistaril Steraject
InChI-Formel InChI=1S/C21H27ClN2O2.2ClH/c22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25;;/h1-9,21,25H,10-17H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-Name 2-[2-[4-[(4-Chlorphenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 447.83
Formelmasse 446.1295