Learn More
Hydroxyzin EP Verunreinigung B (als Dihydrochlorid), Mikromol™
Beschreibung
Hydroxyzin EP Verunreinigung B (als Dihydrochlorid)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol Dihydrochloride (Decloxizine Dihydrochloride) |
| CAS | 13073-96-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-[2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol Dihydrochloride (Decloxizine Dihydrochloride) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C21 H28 N2 O2 . 2 Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Hydroxyzine Hydrochloride Imp. B (EP), Hydroxyzine Imp. B (EP), 2-[2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol Dihydrochloride, Hydroxyzine Hydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Decloxizine Dihydrochloride, Hydroxyzine Hydrochloride Impurity B as Dihydrochloride, Hydroxyzine Impurity B as Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H28N2O2.2ClH/c24-16-18-25-17-15-22-11-13-23(14-12-22)21(19-7-3-1-4-8-19)20-9-5-2-6-10-20;;/h1-10,21,24H,11-18H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 2-[2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethanol;dihydrochlorid |
| Mehr anzeigen |