Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-618 Serie leichte Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, schwarz und dunkelblau
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Dunkles Futter und Handschuhe verbergen Verschmutzungen, wodurch weniger Handschuhe entsorgt werden
- 18 Gauge-Futter für leichte Beanspruchung
- Ideal für die Automobilbranche und die metallverarbeitende Industrie
Spezifikation
Material der Rückseite | Polyurethan |
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, EN 388:2121 |
Stulpenmaterial | Polyurethan |
Coating Material | Polyurethan |
Produkttyp | Leichte Handschuhe |
Größe | 11 |
Modell | 11-618 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidung | Nylon |
Handflächentyp | Handfläche beschichtet |