Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-628 Serie mittelschwere Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung, grau
Catalog Number p-8005301
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Für den sicheren Einsatz bei Steuerungs-, Handhabungs- und Montageanwendungen, bei denen Kontakt mit scharfen und spitzen Teilen besteht. Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
  • Industrielle Handschuhe
  • Die spezielle Formulierung der Polyurethanbeschichtung verleiht den Handschuhen Flexibilität und Passform sowie sicheren Halt auf trockenen bis leicht öligen Teilen für die sichere Handhabung in unterschiedlichen Umgebungen.
  • Einzigartige Kombination aus Dyneema™, Nylon, Lycra™ und Glasfasern
  • Die ultrastarken Fasern bieten extreme Beständigkeit gegen Schnitte und Grate.
  • Bietet die perfekte Balance aus Komfort und sicherer Handhabung mit hervorragender Schnittfestigkeit.
  • Für den sicheren Einsatz bei Steuerungs-, Handhabungs- und Montageanwendungen, bei denen Kontakt mit scharfen und spitzen Teilen besteht.
  • Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
Anwendungen:
  • Zusammenbau und Montage von Komponenten
  • Zusammenbau und Inspektion von Komponenten
  • Schneiden von Glas, Blech und Paneelen
  • Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
  • Handhabung von Teilen mit scharfen oder rauen Kanten
  • Handhabung von grob bearbeiteten Metallteilen
  • Kommissionierung, Befestigung von Teilen
  • Press-Spritzguss
Material der Rückseite Polyurethan
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, Norm der KATEGORIE II EN 388:4342
Stulpenmaterial Polyurethan
Produkttyp Mittelschwere Handschuhe
Größe 10
Art der Handschuhstulpe Langer Strickbund
Auskleidungsmaterial Dyneema™
Auskleidung Lycra™/Nylon/Dyneema™
Handflächentyp Handfläche beschichtet
Menge 144 Paar
Beständig gegen Wirksamer Schnittschutz