Learn More
Ansell Handschuhe Chemtec 35cm 1 Paar
Catalog Number p-7139335
51.27 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21677" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Bietet gute Beständigkeit gegen aggressivste Chemikalien ohne Beeinträchtigung der Fingerfertigkeit oder des Komforts. Zum Schutz vor Aldehyden, Ketonen und Estern sowie konzentrierten Mineralsäuren
Der dünne Butylhandschuh bietet Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien, darunter Lösungsmittel und starke Säuren.
  • Zum Schutz vor Aldehyden, Ketonen und Estern sowie konzentrierten Mineralsäuren
  • Flexibel und komfortabel
  • Natürliche, geschwungene ergonomische Form
  • Leichtes Überziehen und sicherer Griff
  • Geraute Handfläche für mehr Griffsicherheit
Bestellinformation
Jedes Paar ist mit einer separaten Informationsbroschüre verpackt, damit wichtige Informationen immer zur Hand sind.
Compliance
Erfüllt die Normen EN 388-2422 und EN 511-231.
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierung/Konformität EN 374, EN 388, EN 1149
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Farbe Schwarz
Latex Free Ja
Material Butyl
Gepudert Puderfrei
Größe 7
Dicke (angloamerikanisch) 14 mil
Dicke (metrisch) 0,35 mm
Norm EN 388 EN 388:1000X, EN 388:1000
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES ABCIKMPST
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische Anlagen und Transport, chemische Verarbeitung, Umgang mit Säuren, Laugen, Salzen und Ketonen
Art der Handschuhstulpe Mit Beads
Grip Design Rau
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 38-514_7
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35,5 cm