Learn More
HYI Monoclonal Antibody (2A2), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524554
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15622385
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide Sequence: MGLGAVPGRQ AAFREGLEQA VRYAKALGCP RIHLMAGRVP QGADRIAVKA EMEAVFLENL RHAAGVLAQE DLVGLLEPIN TRITDPQYFL DTPQQAAAIL QKVGRPNLQL QMDIFHWQIM DGNLTGNIRE FLPIVGHVQV AQVPGRGEPS SPGELNFPYL FQLLENEGYK GFVGCEYQPR GDTVEGLSWL RSYWDRRATQ RLASEGPHTT HVPPDSE
HYI Monoclonal antibody specifically detects HYI in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
HYI
Monoclonal
Unconjugated
Hyi
2700033B16Rik; 6430559E15Rik; endothelial cell apoptosis protein E-CE1; HT036; hydroxypyruvate isomerase; hydroxypyruvate isomerase (putative); hydroxypyruvate isomerase homolog; hydroxypyruvate isomerase homolog (E. coli); HYI; Putative hydroxypyruvate isomerase; RGD1561416; SB156
Mouse
Protein A
RUO
81888
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
2A2
PBS with no preservative; pH 7.4
Q5T013
Hyi
HYI (AAH06140, 1 a.a. ∽ 217 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ