Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC-Säule, 5 μm
Artikelnummer. 11518420 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
120 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
11518420 250 mm 4.6 mm 1 Stück
11528410 100 mm 4 mm 1 Stück
11538410 120 mm 2.1 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11518420 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 35005254630
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Säulen verfügen über 100 % porösen Graphitkohlenstoff für eine höhere Trennungsfähigkeit
  • Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
  • Echte Orthogonalität bei C18
  • Trennung strukturverwandter Substanzen
  • pH-stabile Form 0 bis 14
  • Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 14
Porengröße 250 Å
Oberfläche 120 m²/g
USP-Typ Gehäuse L109
Stationäre Phase Graphitkohlenstoff
Produktlinie Hypercarb
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 100%
Säulentyp Mixed-Mode
Phase Normal- und Umkehrphase