Learn More
Corning™ HYPERFlask™ M Zellkulturgefäß
Das Gefäß High Yield PERformance Flask Manual (HYPERFlask™ M) ist speziell für den manuellen Gebrauch konzipiert.
Marke:  Corning™ 10032
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.74594kg
Artikelnummer. 13489788
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Ursprünglich wurde das HYPER Flask™ Zellkulturgefäß für die Automatisierung entwickelt. Aufgrund seiner Beliebtheit für den Einsatz auf der Arbeitsfläche hat Corning™ das HYPERFlask™ M Gefäß mit neuen Funktionen neu gestaltet.
  • Ergonomische Kappe – Die glatte Innenseite der Kappe ermöglicht ergonomisches Schließen und Öffnen des Gefäßes durch den Bediener
  • Adapter-Grid – Das neue Design ermöglicht schnelleres Befüllen und Entleeren bei gleichzeitiger Reduzierung der Schaumbildung
  • Strichcode-Seriennummer – Jeder einzelne Kolben ist durch eine Seriennummer rückverfolgbar, die ohne Hilfsmittel oder mit einem tragbaren Barcode-Lesegerät gelesen werden kann
  • Hergestellt aus Materialien der USP Klasse VI – Geformt und montiert in einem zertifizierten Reinraum der Klasse 100.000
  • Steril – Gammabestrahlt bis zum Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) 10-6
  • Reinraumverpackung – jede Packung ist doppelt verpackt.
  • Innovative 10-Schicht-Konstruktion – 10 miteinander verbundene Polystyrol-Wachstumsflächen
  • Wachstumsfläche – Gasdurchlässiges Polystyrol
  • Gesteigerter Zellertrag – um das 10-fache höherer Zellertrag erhöht die Produktivität und Kapazität
  • Zeit- und Platzeinsparungen – Reduzieren Sie die Verarbeitungszeit und die Platzanforderung im Inkubator durch die Nutzung eines Kolbens statt 10 herkömmlicher 175 cm²-Kolben
Spezifikation
Spezifikation
Yes
4/Packung
24
Sterile