Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Drum Accessories, Plastic Drum Dolly
Der Thermo Scientific HyClone Kunststoff-Rollwagen ist geeignet für den Transport von konischen Fässern und Fässern mit flachem Boden mit BioProcess-Containern (BPCs™) mit bis zu 200 l
Marke: Thermo Scientific™ SV50029.03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Der Thermo Scientific HyClone Kunststoff-Rollwagen ist geeignet für den Transport von konischen Fässern und Fässern mit flachem Boden mit BioProcess-Containern (BPCs™) mit bis zu 200 l
Trägerplatte- Runde Kunststoffscheibe für konische HDPE-Fässer mit 4 ″ -Anschluss.
- Unterstützt bis zu 200 l-Fässer
Kunststoff-Rollwagen
Bestellhinweis:
Abmessungen, Kunststofftrommel-Transportwagen: 24,38 Durchm. × 7,13 Zoll hoch
Spezifikation
100 L | |
Kunststoff-Rollwagen | |
62 x 18 cm (23,38 x 7,13 in.) | |
HyPerforma™ |