Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Flat-bottom LLDPE Drum, 50L, Flat-bottom outer support container for BPCs
Die Thermo Scientific HyClone HDPE-Fass mit flachem Boden ist für den Einsatz mit 3-D BioProcess-Behältersystemen und Tankbeuteln bestimmt.
Marke: Thermo Scientific™ SV50076.02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific HyClone HDPE-Fass mit flachem Boden ist für den Einsatz mit 3-D BioProcess-Behältersystemen und Tankbeuteln bestimmt.
Die oben offenen zylinderförmigen HDPE-Fässer können BioProcess-Behälter mit einer Kapazität von 50 bis 200 L aufnehmen™
Einschließlich Deckel und BefestigungsklammernSpezifikation
4 und 1,75 Zoll | |
Spender oben | |
45 x 53 cm (17,63 x 20,75 in.) |
50L | |
HyPerforma™ |