Learn More
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrat Ca2+ HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11557531 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
5 mm
50 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
7,7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
11557531 300 mm 7,7 mm 1 Stück
11547531 50 mm 7,7 mm 1 Stück
11567531 5 mm 3 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11557531 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 69208307780
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Säulen werden mit einem speziellen, geschützten Verfahren hergestellt und durchlaufen strengste Qualitätskontrollen. Sie dienen dazu, das den Anwendungsanforderungen entsprechende Gegenion zu liefern.
Die Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Ca2+-LC-Säulen werden mit einem speziellen, geschützten Verfahren hergestellt und durchlaufen strengste Qualitätskontrollen. Sie dienen dazu, das den Anwendungsanforderungen entsprechende Gegenion zu liefern. Jede Säule wird einzeln getestet, um die Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule sicherzustellen.
Säulen auf Polymerbasis für die Kohlenhydratanalyse bieten dem Chromatographieanwender Vorteile wie Temperatur- und pH-Stabilität sowie eine verbesserte Lösungsmittelauswahl.
  • Entwickelt für die Bestimmung von Kohlenhydraten, Sacchariden, organischen Säuren und Alkoholen
  • Effiziente und reproduzierbare monodisperse Partikel
  • Stabil für eine lange Säulen-Nutzungsdauer selbst bei niedrigen pH-Werten und hohen Temperaturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 7,7 mm
Flussrate 0,6 ml/min
Zur Verwendung mit LC-MS
Länge (metrisch) 300 mm
Max. Druck 725 psi (50 bar)
Partikelgröße 8 μm
pH 1 bis 11
Temperatur 90 °C
USP-Typ L19
Stationäre Phase Ca2+-Gegenion
Verpackungsmaterial Sphärisches, mikroporöses Polymer
Säulentyp Kohlenhydratanalyse
Phase Ligandenaustausch
Typ Analysesäule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.