Learn More
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ LC-Säulen werden mit einem speziellen, geschützten Verfahren hergestellt und durchlaufen strengste Qualitätskontrollen. Sie dienen dazu, das den Anwendungsanforderungen entsprechende Gegenion zu liefern. Jede Säule wird einzeln getestet, um die Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule sicherzustellen.
- Entwickelt für die Bestimmung von Kohlenhydraten, Sacchariden, organischen Säuren und Alkoholen
- Effiziente und reproduzierbare monodisperse Partikel
- Stabil für eine lange Säulen-Nutzungsdauer selbst bei niedrigen pH-Werten und hohen Temperaturen
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 7,7 mm |
| Zur Verwendung mit | LC/MS |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Max. Druck | 725 psi (50 bar) |
| Partikelgröße | 8 μm |
| pH | 1 bis 11 |
| Temperatur | 90 °C |
| USP-Typ | L34 |
| Stationäre Phase | Pb2+-Gegenion |
| Mehr anzeigen |