Learn More
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11537531 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
5 mm
50 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
7,7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
11537531 5 mm 3 mm 2 Stück
11527531 50 mm 7,7 mm -
10679855 300 mm 7,7 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11537531 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 69108903027
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HyperREZ XP Carbohydrate Pb2+ LC-Säulen dienen dazu, das den Anwendungsanforderungen entsprechende Gegenion zu liefern.
Die Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ LC-Säulen werden mit einem speziellen, geschützten Verfahren hergestellt und durchlaufen strengste Qualitätskontrollen. Sie dienen dazu, das den Anwendungsanforderungen entsprechende Gegenion zu liefern. Jede Säule wird einzeln getestet, um die Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule sicherzustellen.
Säulen auf Polymerbasis für die Kohlenhydratanalyse bieten dem Chromatographieanwender Vorteile wie Temperatur- und pH-Stabilität sowie eine verbesserte Lösungsmittelauswahl.
  • Entwickelt für die Bestimmung von Kohlenhydraten, Sacchariden, organischen Säuren und Alkoholen
  • Effiziente und reproduzierbare monodisperse Partikel
  • Stabil für eine lange Säulen-Nutzungsdauer selbst bei niedrigen pH-Werten und hohen Temperaturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Vorsäulenkartusche, 2/Pkg
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit LC/MS
Länge (metrisch) 5 mm
Max. Druck 725 psi (50 bar)
Partikelgröße 8 μm
pH 1 bis 11
Temperatur 90 °C
USP-Typ L34
Stationäre Phase Pb2+-Gegenion
Verpackungsmaterial Sphärisches, mikroporöses Polymer
Säulentyp Kohlenhydratanalyse
Phase Ligandenaustausch
Typ Vorsäulenkartusche