Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep-96 C8 Mikrotiterplatte und Einzelkavitäten
Die Thermo Scientific HyperSep-96 C8 Mikrotiterplatten und Einzelkavitäten stellen eine weniger aufnahmefähige Alternative zu C18-Säulen für mäßig polare bis unpolare Verbindungen dar.
Marke: Thermo Scientific™ 60300-444
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific HyperSep-96 C8 Mikrotiterplatten und Einzelkavitäten stellen eine weniger aufnahmefähige Alternative zu C18-Säulen für mäßig polare bis unpolare Verbindungen dar.
- Sehr gut geeignet für Methoden, die weniger Retention als C18 Säulen erfordern Hervorragend geeignet für mäßig polare Analyte
- Potential für polare Interaktionen größer als mit C18 Säulen
- Drogen und Metabolite in biologischen Proben
- Peptide in biologischen Proben
Spezifikation
Individuelle SPE Wells; Bed Gewicht 100mg | |
40 - 60 um | |
Individual Well |
Screening of Drugs, Metabolites, Peptides in Biological Samples | |
HyperSep C8 |