Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersive SPE-Extraktionsprodukte (QuEChERS)
Artikelnummer. 12693075 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
50 ml-Zentrifugenröhrchen mit 1500 mg Magnesiumsulfat, 500 mg C18, 250/Packung
50 ml-Zentrifugenröhrchen mit 4000 g Magnesiumsulfat, 1000 g Natriumchlorid, 250/Packung
50 ml-Zentrifugenröhrchen mit 900 mg Magnesiumsulfat, 300 mg PSA, 150 mg Kohlenstoff, 250/Packung
50 ml-Zentrifugenröhrchen: 4000 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumchlorid
50 ml-Zentrifugenröhrchen: 4000 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumchlorid, 1000 mg Natriumcitrat-Dihydrat (tribasisch), 500 mg Dinatriumcitrat-Sesquihydrat
50 ml-Zentrifugenröhrchen: 6000 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 1500 mg Natriumchlorid, 1500 mg Natriumcitrat-Dihydrat (tribasisch), 750 mg Dinatriumcitrat-Sesquihydrat
50 ml-Zentrifugenröhrchen: 6000 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 1500 mg wasserfreies Natriumacetat
Packungsgröße:
25 Stück
250 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
12693075 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit 1500 mg Magnesiumsulfat, 500 mg C18, 250/Packung 250 Stück
11831082 50 ml-Zentrifugenröhrchen: 6000 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 1500 mg wasserfreies Natriumacetat 250 Stück
10269084 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit 4000 g Magnesiumsulfat, 1000 g Natriumchlorid, 250/Packung 250 Stück
11527671 50 ml-Zentrifugenröhrchen: 4000 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumchlorid, 1000 mg Natriumcitrat-Dihydrat (tribasisch), 500 mg Dinatriumcitrat-Sesquihydrat 250 Stück
11554725 50 ml-Zentrifugenröhrchen: 6000 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 1500 mg wasserfreies Natriumacetat 25 Stück
11504735 50 ml-Zentrifugenröhrchen: 4000 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumchlorid, 1000 mg Natriumcitrat-Dihydrat (tribasisch), 500 mg Dinatriumcitrat-Sesquihydrat 25 Stück
11564725 50 ml-Zentrifugenröhrchen: 4000 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumchlorid 25 Stück
11574725 50 ml-Zentrifugenröhrchen: 6000 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 1500 mg Natriumchlorid, 1500 mg Natriumcitrat-Dihydrat (tribasisch), 750 mg Dinatriumcitrat-Sesquihydrat 25 Stück
15200359 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit 900 mg Magnesiumsulfat, 300 mg PSA, 150 mg Kohlenstoff, 250/Packung 250 Stück
11557651 50 ml-Zentrifugenröhrchen: 6000 mg wasserfreies Magnesiumsulfat, 1500 mg Natriumchlorid, 1500 mg Natriumcitrat-Dihydrat (tribasisch), 750 mg Dinatriumcitrat-Sesquihydrat 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12693075 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60105234
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit diesen gebrauchsfertigen Produkten zur dispersiven SPE für QuEChERS-Extraktionen sparen Sie Zeit und erzielen genauere Ergebnisse bei der Bestimmung von Pestiziden.
QuEChERS-Methoden für die dispersive Festphasenextraktion (SPE) bieten eine praktische und effektive Technik zur Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen in Lebensmitteln und anderen komplexen Matrizen. Das robuste Verfahren bietet eine Reihe überzeugender Vorteile: hohe Rückgewinnung, präzise Ergebnisse und hoher Probendurchsatz, geringer Verbrauch von Lösungsmittel und Gläsern, geringer Platzbedarf im Labor und niedrige Kosten für Reagenzien.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Extraktionsprodukte für dispersive SPE sind in einer Vielzahl von gebrauchsfertigen Sorbenskombinationen erhältlich, die jeweils die korrekten Sorbentien für eine optimale Extraktion von Analyten enthalten, die mit QuEChERS-Methoden extrahiert wurden.
HyperSep Extraktionsprodukte für die dispersive SPE nutzen Magnesiumsulfat zur Unterstützung der Extraktion sowie entweder Natriumchlorid, Natriumcitrat oder wasserfreies Natriumacetat für basenempfindliche Verbindungen (z. B. Folpet oder Captan). Sie werden in einem 50 ml-Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen zur praktischen Extraktion geliefert.
Die Produkte für dispersive SPE sind gebrauchsfertig und für die jeweilige Methode optimiert. Dadurch:
  • Sparen Sie wertvolle Vorbereitungszeit
  • Erzielen Sie einheitlichere Analyseergebnisse dank konsistenter Produkte und strenger Qualitätskontrolle
  • Erhalten Sie reinere Extrakte und eine geringere Anzahl an Peaks durch Verwendung hochwertiger, gebrauchsfertiger Produkte
QuEChERS-Methode
  • Die im Jahr 2003 vom USDA Eastern Regional Research Center entwickelte QuEChERS-Methode (für „Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe“) wird immer mehr zur Technik der Wahl für die Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen.
Die QuEChERS-Methode besteht aus zwei Schritten: Extraktion, gefolgt von Reinigung. Zurzeit sind vier Varianten der QuEChERS-Methode in Gebrauch:
  • Die ursprüngliche QuEChERS-Methode verwendet Natriumchlorid zur Verbesserung der Extraktion
  • Die dispersive AOAC-Methode 2007.01 verwendet als Puffer Natriumacetat anstelle von Natriumchlorid
  • Die Zweiphasenmethode verwendet PSA und GCB zur Entfernung hoher Chlorophyll- und Phytosterinanteile im resultierenden Extrakt ohne Verlust an planaren Pestiziden (polaren Aromaten) mit einem Lösungsmittelgemisch aus Aceton und Toluol (Verhältnis 3:1)
  • Die europäische Methode ähnelt der AOAC-Methode, verwendet für die Extraktion anstelle von Natriumacetat jedoch Natriumchlorid, Natriumcitratdihydrat und Dinatriumcitratsesquihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit 1500 mg Magnesiumsulfat, 500 mg C18, 250/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) QuEChERS-Methode
Produktlinie HyperSep
Sorbens Magnesium Sulfate, C18
Typ QuEChERS-Probenvorbereitung
Volumen (metrisch) 50 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.