Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersive SPE-Multipacks (QuEChERS)
Artikelnummer. 13496816 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
1500 mg Natriumchlorid, 6000 mg Magnesiumsulfat, 50 Packungen
4000 mg Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumchlorid, 500 mg Natriumcitrat zweibasisches Sesquihydrat, 1000 mg Natriumcitrat dreibasisch 50 Packungen
4000 mg Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumacetat, 50 Packungen
4000 mg Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumchlorid, 50 Packungen
6000 mg Magnesiumsulfat, 1500 mg NaCl, 1500 mg Natriumcitrat-Dihydrat, 750 mg Dinatriumcitrat-Sesquihydrat
6000 mg Magnesiumsulfat, 1500 mg Natriumacetat, 50 Packungen
8000 mg Magnesiumsulfat, 2000 mg Natriumchlorid, 50 Packungen
8000 mg Magnesiumsulfat, 3500 mg NaCl, 50 Packungen
Packungsgröße:
50 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
13496816 8000 mg Magnesiumsulfat, 3500 mg NaCl, 50 Packungen 50 Stück
12603085 4000 mg Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumchlorid, 50 Packungen 50 Stück
12613085 4000 mg Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumchlorid, 500 mg Natriumcitrat zweibasisches Sesquihydrat, 1000 mg Natriumcitrat dreibasisch 50 Packungen 50 Stück
12623085 4000 mg Magnesiumsulfat, 1000 mg Natriumacetat, 50 Packungen 50 Stück
12633085 6000 mg Magnesiumsulfat, 1500 mg Natriumacetat, 50 Packungen 50 Stück
12643085 1500 mg Natriumchlorid, 6000 mg Magnesiumsulfat, 50 Packungen 50 Stück
12653085 6000 mg Magnesiumsulfat, 1500 mg NaCl, 1500 mg Natriumcitrat-Dihydrat, 750 mg Dinatriumcitrat-Sesquihydrat 50 Stück
13486816 8000 mg Magnesiumsulfat, 2000 mg Natriumchlorid, 50 Packungen 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13496816 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60105339
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und erzielen Sie genauere Ergebnisse bei der Bestimmung von Pestiziden mit diesen gebrauchsfertigen Produkten zur dispersiven SPE für die QuEChERS-Reinigung.
QuEChERS-Methoden für die dispersive Festphasenextraktion (SPE) bieten eine praktische und effektive Technik zur Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen in Lebensmitteln und anderen komplexen Matrizen. Das robuste Verfahren bietet eine Reihe überzeugender Vorteile: hohe Rückgewinnung, präzise Ergebnisse und hoher Probendurchsatz, geringer Verbrauch von Lösungsmittel und Gläsern, geringer Platzbedarf im Labor und niedrige Kosten für Reagenzien.
Thermo Scientific™ HyperSep Reinigungsprodukte für dispersive SPE sind in einer Vielzahl von gebrauchsfertigen Sorbenskombinationen erhältlich, die jeweils die korrekten Sorbentien für eine optimale Reinigung von Analyten enthalten, die mit QuEChERS-Methoden extrahiert wurden.
HyperSep Reinigungsprodukte für dispersive SPE enthalten PSA (primäre/sekundäre Amine) zum Entfernen von Verbindungen wie z. B. organischen Säuren und polaren Pigmenten. Einige Produkte kombinieren PSA mit endcapped C18 zum Entfernen der meisten Lipide und Sterole oder mit GCB zum Entfernen von Sterolen und Pigmenten wie Chlorophyll. Zur Aufnahme von großen und kleinen Proben stehen verschiedene Glasformate und Bettgewichte zur Auswahl.
Alle HyperSep Produkte für dispersive SPE sind gebrauchsfertig und für die jeweilige Methode optimiert. Dadurch:
  • Sparen Sie wertvolle Vorbereitungszeit
  • Erzielen Sie einheitlichere Analyseergebnisse dank konsistenter Produkte und strenger Qualitätskontrolle
  • Erhalten Sie reinere Extrakte und eine geringere Anzahl an Peaks durch Verwendung hochwertiger, gebrauchsfertiger Produkte
QuEChERS-Methode
Die 2003 vom USDA Eastern Regional Research Center entwickelte QuEChERS-Methode (für „Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe“) wird immer mehr zur Technik der Wahl für die Extraktion und Reinigung von Pestizidrückständen.
Die QuEChERS Methode besteht aus zwei Schritten: Extraktion, gefolgt von Reinigung. Zurzeit sind vier Varianten der QuEChERS-Methode in Gebrauch:
  • Die ursprüngliche QuEChERS-Methode verwendet Natriumchlorid zur Verbesserung der Extraktion
  • Die dispersive AOAC-Methode 2007.01 verwendet als Puffer Natriumacetat anstelle von Natriumchlorid
  • Die Zweiphasenmethode verwendet PSA und GCB zur Entfernung hoher Chlorophyll- und Phytosterinanteile im resultierenden Extrakt ohne Verlust an planaren Pestiziden (polaren Aromaten) mit einem Lösungsmittelgemisch aus Aceton und Toluol (Verhältnis 3:1)
  • Die europäische Methode ähnelt der AOAC-Methode, verwendet für die Extraktion anstelle von Natriumacetat jedoch Natriumchlorid, Natriumcitratdihydrat und Dinatriumcitratsesquihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 8000 mg Magnesiumsulfat, 3500 mg NaCl, 50 Packungen
Zur Verwendung mit (Anwendung) QuEChERS-Methode
Produktlinie HyperSep
Sorbens Wasserfreies Magnesiumsulfat, Natriumchlorid
Typ Multipack für QuEChERS-Probenvorbereitung