Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Polypropylen-Laborplatten
Artikelnummer. 10279514 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Sorbens:
HyperSep C18
HyperSep Titandioxid
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sorbens unitSize
10279514 HyperSep Titandioxid 5 Stück
10594305 HyperSep C18 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10279514 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60110307
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese 96-Well-Laborplatten ermöglichen eine einfache und bequeme Reinigung und Probenvorbereitung für Proteine, DNA, RNA und andere Biomoleküle.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Polypropylen-Laborplatten sind mit verschiedenen chromatographischen Materialien erhältlich und gestatten die einfache und bequeme Aufreinigung und Probenvorbereitung für Proteine, DNA, RNA und andere Biomoleküle. In diesem 96-Well-Format ist das chromatographische Medium am Boden der Platte eingebettet. Zu den typischen Anwendungen gehören: 
  • Gewebekultur und Trennung von Produkten
  • Konzentration bei kleinen Probenvolumen
  • Probenreinigung
  • Sammlung von Proben nach der Chromatographie
Die praktischen HyperSep 96-Well-Laborplatten können manuell oder mit einem Liquid-Handling-Roboter verarbeitet werden. Sie sind nicht geeignet für Vakuumanwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Titandioxid; Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Probenvorbereitung von Proteinen, DNA, RNA und anderen Biomolekülen.
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Titandioxid
Typ 96-Well-Platte
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.