Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Druckverteiler-Luftfilter
Verhindern Sie das Eindringen von Kontaminanten aus der Luftquelle in das Verteilersystem.
Marke:  Thermo Scientific™ 60104-273
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 13456926
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Verhindern Sie das Eindringen von Kontaminanten aus der Luftquelle in das System – Das Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteiler-Installations-Kit enthält alle Teile zur Einrichtung Ihres Verteilers. Der HyperSep Überdruckverteiler bietet Platz für bis zu 48 SPE-Kartuschen. Der SPE-Kartusche hinzugefügte Proben und Lösungsmittel werden für einen gleichmäßigen Durchfluss in jeder Position unter Überdruck extrahiert. Die Extrakte werden in 13 mm- bzw. 16 mm-Röhrchen gesammelt.
Sehen Sie sich zugehörige Produkte an, wenn Sie Ersatzzubehör für den HyperSep Überdruckverteiler benötigen.
Spezifikation
Spezifikation
Inline-Luftfilter, 1 Packung
HyperSep Überdruckverteiler
In Line Air Filter
SPE
HyperSep