Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX SPE 96-Well-Mikrotiterplatten und einzelne Wells
Erzielen Sie konsistente, hohe Ausbeute für basische Verbindungen mit diesen Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain™ CX SPE 96-Well-Mikrotiterplatten und Einzel-Wells
Marke:  Thermo Scientific™ 60303-308
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Artikelnummer. 10066154
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie konsistente, hohe Ausbeute für basische Verbindungen mit diesen Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain™ CX SPE-96-Well Mikrotiterplatten und Einzel-Wells, gepackt mit einem hochkapazitiven, hochreinen, hochporösen Polystyrol DVB-Material, das teilweise mit funktionellen Sulfonsäuregruppen modifiziert ist, um eine bessere Ausbeute für basische Analyte zu erhalten. Diese Kationenaustausch-Mikrotiterplatten und Einzel-Wells, die in der SPE-Probenvorbereitung verwendet werden, können die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessern.
Breite Anwendung in der Forensik und klinischen Analyse einer Vielzahl von Drogen einschließlich basischer und neutraler Drogen. Die HyperSep Retain SPE-Wells entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck sowie durch Zentrifugation.
  • Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • Ideal für große Proben
  • Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format
  • pH-Werte stabil von 0 bis 14
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Kann verwendet werden mit: Das Thermo Scientific™ Hypersep-96™-System
Spezifikation
Spezifikation
96-Well-Mikrotiterplatte; Bettgewicht 60 mg
30 bis 50 μm
HyperSep Retain CX
Analyse von Rauschgiften
HyperSep
96-Well Platte