Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep-96 Verify-AX Mikrotiterplatte und Einzelkavitäten
Mit diesen SPE-Well-Platten mit nicht polaren und ionischen Trennungseigenschaften erhalten Sie eine verbesserte Analyse von sauren Arzneimitteln und Metaboliten.
Marke:  Thermo Scientific™ 60307-273
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13417016
  • 374.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
28-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das in HyperSep Verify AX 96-Well-Mikrotiterplatten und individuellen Wells verwendete Sorbens basiert auf zwei funktionellen Gruppen: der Umkehrphase C8 und einem quarternären Amino-Ionenaustauscher. Die Chemie wird auf einem starren, gereinigten Kieselgel-Träger kopolymerisiert.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Mikrotiterplattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96-Well-Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität in der Methodenentwicklung und bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Reevaluierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Analysis of Acidic Drugs and Metabolites
Solid Phase Extraction Well Plate
40 to 60 µm
50 mg
HyperSep Reversed Phase C8/Quaternary Amine Ion Exchanger
1 mL
Verify AX 50 mg/2 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk
HyperSep