Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ UniGuard Direct Connect Online-SPE-Säulen
Mit diesen direkt anschließbaren SPE-Kartuschen können Sie Zielanalyten in Minutenschnelle reinigen und konzentrieren. Diese bieten einen schnellen und einfachen Anschluss über einen wiederverwendbaren Einlege-Schutzkartuschenhalter.
Marke: Thermo Scientific™ 60311-501
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Effektive Entfernung von Kontaminanten wie z. B. Proteinen aus Proben Kompatibel mit konventionellen HPLC-Systemen
- Schnelle und effektive Reinigung und Konzentration von Zielverbindungen
- HyperSep Retain PEP: zur Retention von polaren und unpolaren Analyten
- HyperSep Retain-CX: zur Retention von basischen und unpolaren Analyten
- HyperSep Retain-AX: zur Retention von sauren und unpolaren Analyten
- HyperSep Hypercarb: zur Retention extrem polarer Analyte
Spezifikation
Kartusche für die Online-Festphasenextraktion | |
2.1mm ID | |
HyperSep | |
Retention of Highly Polar Compounds |
HyperSep Hypercarb ; ID 2,1 mm | |
Pack of 4 | |
HyperSep Hypercarb | |
Konventionelles HPLC-System |