Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-C18 Säule, 5 μm
Für eine robuste, universell einsetzbare Säule für ein breites Anwendungsspektrum wählen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC-Säulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 28105-304030
826.58 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11573051
  • 870.08 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Basen-deaktiviert mit minimaler Silanol-Restaktivität
  • Exzellente Reproduzierbarkeit
  • Ökonomische Universalsäulen
Spezifikation
Spezifikation
Analytische Chemie
300 mm
5 μm
130 Å
60 °C
Gehäuse C18
11%
Ja
4 mm Innendurchmesser
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase