Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10611406 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelgröße:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße unitSize
10611406 200 mm 2.1 mm 1,9 μm 1 Stück
10231385 100 mm 4.6 mm 5 μm 1 Stück
10077364 150 mm 4.6 mm 5 μm 1 Stück
10332885 250 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
10734366 250 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
10698635 250 mm 4.6 mm 5 μm 1 Stück
10229564 150 mm 2.1 mm 1,9 μm 1 Stück
10601406 100 mm 2.1 mm 1,9 μm 1 Stück
10449644 50 mm 2.1 mm 1,9 μm -
10077194 30 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
10037824 50 mm 2.1 mm 3 μm 1 Stück
10097834 100 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
10087344 150 mm 1 mm 3 μm 1 Stück
10467254 100 mm 4.6 mm 3 μm 1 Stück
10763606 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
10139184 150 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
10469644 10 mm 2.1 mm 5 μm 4 Stück
10167734 10 mm 4 mm 3 μm 4 Stück
10016414 10 mm 2,1 mm 3 μm 4 Stück
10177644 10 mm 1 mm 3 μm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 10611406 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 26102202130
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC-Säulen gewährleisten eine effiziente Trennung kleinerer Proteine, Peptide, anionischer Spezies und polarer Moleküle.
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC-Säulen gewährleisten eine effiziente Trennung kleinerer Proteine, Peptide, anionischer Spezies und polarer Moleküle. Die Austauschphase schwacher Anionen, die von einem polymeren Amin-Liganden erzeugt wird, der mit hochreinem basisch-deaktiviertem Silika verbunden ist, trennt mehrere geladene Analyten. Die gebundene Phase bietet zusätzliche chromatographische Optionen, einschließlich hydrophiler Interaktionschromatographie (HILIC), die sich hervorragend für die Trennung von Zucker und anderen hochpolaren Arten eignet.
Hervorragendes chromatographisches Leistungsverhalten
  • Hervorragende Peakform und -auswahl
  • Überragende Stabilität unter anspruchsvollen pH-Bedingungen
  • Höhere Effizienz als bei Anionenaustauschsäulen auf Polymerbasis
  • Verbesserte Geschwindigkeit mit Säulen für Partikelgrößen von 1.9 μm
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1.9, 3 und 5 μm für alle Trennungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2.1 mm
Flussrate 0,5 ml/min
Zur Verwendung mit HILIC
Länge (metrisch) 200 mm
Max. Druck 18130 psi (1250 bar)
Partikelgröße 1,9 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 175 Å
Oberfläche 220 m²/g
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase Polymeres Amin
Produktlinie Hypersil GOLD
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 6 %
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase HILIC und Ionenaustausch
Typ Analysesäule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.