Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18-HPLC-Säulen mit Selektivität
Artikelnummer. 10352775 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
21,2 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Partikelgröße:
1,9 μm
3 μm
5 μm
12 μm
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
4 Stück
95 product options available for selection
Product selection table with 95 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße unitSize
10352775 250 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
10211625 30 mm 1 mm 3 μm 1 Stück
10394463 30 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
10508995 30 mm 3 mm 3 μm -
10764984 30 mm 4,6 mm 3 μm -
10342595 50 mm 1 mm 3 μm 1 Stück
10424413 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
10293183 50 mm 3 mm 3 μm -
10658825 50 mm 4 mm 3 μm 1 Stück
10089282 50 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
10281225 100 mm 1 mm 3 μm 1 Stück
10632864 100 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
10304923 100 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
10794546 100 mm 4 mm 3 μm 1 Stück
10384323 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
10704556 150 mm 1 mm 3 μm 1 Stück
10121223 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
10131383 150 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
10456844 150 mm 4 mm 3 μm 1 Stück
10610564 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
11528270 10 mm 4 mm 3 μm 4 Stück
11808901 10 mm 2,1 mm 1,9 μm 3 Stück
10464613 20 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 Stück
10305063 30 mm 1 mm 1,9 μm 1 Stück
10049142 30 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 Stück
10020213 50 mm 1 mm 1,9 μm 1 Stück
10474783 50 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 Stück
10345203 50 mm 3 mm 1,9 μm 1 Stück
10169344 50 mm 4,6 mm 1,9 μm 1 Stück
10715004 100 mm 1 mm 1,9 μm 1 Stück
10734604 100 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 Stück
10582465 100 mm 3 mm 1,9 μm 1 Stück
10630204 150 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 Stück
10446503 200 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 Stück
10608705 10 mm 1 mm 3 μm 4 Stück
11518270 10 mm 2,1 mm 3 μm 4 Stück
10481365 10 mm 3 mm 3 μm 4 Stück
10618705 10 mm 1 mm 5 μm 4 Stück
11538270 10 mm 2,1 mm 5 μm 4 Stück
10544085 10 mm 3 mm 5 μm 4 Stück
11548270 10 mm 4 mm 5 μm 4 Stück
10107604 10 mm 10 mm 5 μm 3 Stück
10475163 30 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
10668825 30 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
10008862 30 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
10611334 50 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
10191523 50 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
10611524 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
10322725 50 mm 10 mm 5 μm 1 Stück
10332485 50 mm 21,2 mm 5 μm 1 Stück
10037444 50 mm 30 mm 5 μm 1 Stück
10517825 50 mm 50 mm 5 μm 1 Stück
10140743 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
10384723 100 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
10121033 100 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
10312405 100 mm 10 mm 5 μm 1 Stück
10077404 100 mm 21,2 mm 5 μm 1 Stück
10793216 100 mm 30 mm 5 μm 1 Stück
10087404 100 mm 50 mm 5 μm 1 Stück
10131033 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
10795316 150 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
10313065 150 mm 4 mm 5 μm 1 Stück
10501695 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
10281195 150 mm 10 mm 5 μm 1 Stück
10437634 150 mm 21,2 mm 5 μm 1 Stück
10027174 150 mm 30 mm 5 μm 1 Stück
10352975 150 mm 50 mm 5 μm 1 Stück
10009102 250 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
10506365 250 mm 4 mm 5 μm 1 Stück
10543035 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
10723996 250 mm 10 mm 5 μm 1 Stück
10467634 250 mm 21,2 mm 5 μm 1 Stück
10724186 250 mm 30 mm 5 μm 1 Stück
10372545 250 mm 50 mm 5 μm 1 Stück
15240718 10 mm 10 mm 12 μm 3 Stück
10076344 10 mm 10 mm 12 μm 3 Stück
10578035 50 mm 10 mm 12 μm 1 Stück
10078424 50 mm 21,2 mm 12 μm 1 Stück
10743426 50 mm 30 mm 12 μm 1 Stück
10699775 50 mm 50 mm 12 μm 1 Stück
10392785 100 mm 10 mm 12 μm 1 Stück
10272055 100 mm 21,2 mm 12 μm 1 Stück
10698825 100 mm 30 mm 12 μm 1 Stück
10382405 100 mm 50 mm 12 μm 1 Stück
10417644 150 mm 10 mm 12 μm 1 Stück
10508615 150 mm 21,2 mm 12 μm 1 Stück
10008524 150 mm 30 mm 12 μm 1 Stück
10639405 150 mm 50 mm 12 μm 1 Stück
10363465 250 mm 10 mm 12 μm 1 Stück
10609595 250 mm 21,2 mm 12 μm 1 Stück
11508690 250 mm 30 mm 12 μm 1 Stück
10713046 250 mm 50 mm 12 μm 1 Stück
15260718 10 mm 20 mm 12 μm 1 Stück
11528360 250 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
11827041 250 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 95 options available.
95 options
Artikelnummer. 10352775 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 25005253030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese ultrareinen Säulen mit Endkappe auf Silikabasis, um eine außergewöhnliche Peakschärfe und Auflösung für HPLC- und LC/MS-Analysen mit generischen Gradienten zu erzielen
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-Säulen bei HPLC- und LC/MS-Anwendungen eine ausgezeichnete Peakform und Auflösung. Die auf hochreinem Silika basierten Säulen mit Endkappe weisen dank der Verwendung von generischen Gradienten mit C18-Selektivität ein deutlich verringertes Peaktailing auf. Dank ihrer ausgezeichneten Auflösung, Effizienz und Empfindlichkeit liefern die Hypersil GOLD Säulen zuverlässig qualitativ hochwertige Analysedaten.
Neuartige Bindung
  • Firmeneigene Derivatisierung und firmeneigenes Endcapping
  • C18 (USP L1) Selektivität
pH-Stabilität
  • Zuverlässiges Leistungsverhalten bei hohem pH-Wert
  • Hervorragende Säulenstabilität bei niedrigem pH-Wert
Flexible Formate
  • Javeliv HTS-Säulen für Screening mit hohem Durchsatz
  • Halbpräparative Säulen mit 12 µm μPartikelgröße verfügbar
Über die Hypersil GOLD-Familie von HPLC-Säulen
Bewältigen Sie die Herausforderungen der modernen Chromatographie mit hochmodernen Säulen, die herausragende Leistung und konsistente Trennungen gewährleisten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Erzielen Sie hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1,9, μ3 und 5 µm für alle Ihre Trennanforderungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit HPLC, UHPLC
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelform Fully Porous
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 11
Porengröße 175 Å
Menge Each
Oberfläche 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18-Selektivität
Produktlinie Hypersil GOLD
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 11 %
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.