Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10531135 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Partikelgröße:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
4 Stück
55 product options available for selection
Product selection table with 55 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße unitSize
10531135 100 mm 3 mm 1,9 μm 1 Stück
10067364 100 mm 10 mm 5 μm 1 Stück
10322885 100 mm 21,2 mm 5 μm 1 Stück
10149344 100 mm 30 mm 5 μm 1 Stück
10765526 100 mm 50 mm 5 μm 1 Stück
10231915 150 mm 10 mm 5 μm 1 Stück
10291955 150 mm 21,2 mm 5 μm 1 Stück
10579565 150 mm 30 mm 5 μm 1 Stück
10589565 150 mm 50 mm 5 μm 1 Stück
10058424 250 mm 21,2 mm 5 μm 1 Stück
10568035 250 mm 30 mm 5 μm 1 Stück
10201825 250 mm 50 mm 5 μm 1 Stück
11508710 50 mm 50 mm 5 μm 1 Stück
11598700 50 mm 30 mm 5 μm 1 Stück
11588700 50 mm 21,2 mm 5 μm 1 Stück
11578700 50 mm 10 mm 5 μm 1 Stück
10371015 10 mm 10 mm 5 μm 3 Stück
11538290 10 mm 4 mm 5 μm 4 Stück
10619285 10 mm 2,1 mm 5 μm 4 Stück
10270055 10 mm 4 mm 3 μm 4 Stück
10734657 10 mm 3 mm 3 μm 4 Stück
11528290 10 mm 2,1 mm 3 μm 4 Stück
10486764 10 mm 1 mm 3 μm 4 Stück
10774984 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
10559555 150 mm 4 mm 3 μm 1 Stück
10229944 150 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
10233223 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
10642864 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
10473415 100 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
10304473 100 mm 2,1 mm 3 μm -
10250665 100 mm 1 mm 3 μm 1 Stück
11952458 50 mm 3 mm 3 μm -
10641904 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
10260995 30 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
10253193 200 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 Stück
10706354 150 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 Stück
10583025 100 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 Stück
10269504 50 mm 4,6 mm 1,9 μm 1 Stück
10435943 50 mm 3 mm 1,9 μm 1 Stück
10661134 50 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 Stück
10465753 50 mm 1 mm 1,9 μm 1 Stück
10243553 30 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 Stück
10670774 20 mm 2,1 mm 1,9 μm -
10523435 100 mm 1 mm 1,9 μm 1 Stück
10141033 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
10159194 250 mm 4 mm 5 μm 1 Stück
10078902 250 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
10068902 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
10418574 150 mm 4 mm 5 μm 1 Stück
10220815 150 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
10724414 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
10621524 100 mm 4,6 mm 5 μm -
10704756 100 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
10620564 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
10131223 50 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
55 options
Artikelnummer. 10531135 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 25402103030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 8 %; Porengröße: 175 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Analysieren Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP-(Pentafluorphenyl)-HPLC-Säulen schwer lösbare Gemische halogenierter Verbindungen und nicht halogenierter polarer Verbindungen. Diese Säulen bieten eine alternative Selektivität zu C18-Säulen in Umkehrphasenanwendungen mit ausgezeichneter Peakform und Empfindlichkeit.
Einzigartige Selektivität
  • Erhöhte Retention und Selektivität für Positionsisomere halogenierter Verbindungen
  • Ausgezeichnete selektive Analyse nicht halogenierter Verbindungen, insbesondere polarer Verbindungen, die Hydroxyl, Carboxyl, Nitro oder andere polare Gruppen enthalten
  • Effiziente Trennung von schwierigen Gemischen, die eng verwandte halogenierte und polare Verbindungen enthalten
Die Einführung einer Fluorgruppe in die stationäre Phase führt zu signifikanten Veränderungen der Wechselwirkung in der gelöst-stationären Phase und erhöht die Selektivität und zusätzliche Retention.
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1,9 µm, 3 µm und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 18130 psi (1250 bar)
Partikelgröße 1,9 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 175 Å
Oberfläche 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L43
Stationäre Phase PFP (Pentafluorophenylpropyl)
Produktlinie Hypersil GOLD
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 8 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.