Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Säule, 5 μ m
Das ungebundene Medium dient als wirksames Hilfsmittel für die Normalphasen-Chromatographie nicht-polarer und moderat polarer organischer Verbindungen
Marke: Thermo Scientific™ 30105-304630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Sehr gute Reproduzierbarkeit zwischen unterschiedlichen Chargen
- Sphärische Partikel mit einer engen Partikelgrößenverteilung
- Langlebige Säule
- Hohe Leistung und Säuleneffektivität
Spezifikation
Analytische Chemie | |
300 mm | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
Gehäuse C18 | |
10% | |
Umkehrphase |
4.6 mm Innendurchmesser | |
5 μm | |
120 Å | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase |