Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-Säulen
Wählen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-HPLC-Säulen für eine universelle C18-Phase zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 30110-154030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Hohe Effektivität und nachgewiesene Reproduzierbarkeit
- Außergewöhnlich zuverlässig
- Trennung eines breiten Spektrums an Verbindungen, einschließlich unpolarer, mäßig polarer und lipophilischer Verbindungen wie Triglyceride
Bestellinformationen:
Andere Säulenabmessungen einschließlich präparativer Säulen sind verfügbar. Auch in 10 μm erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Umkehrphase | |
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A | |
Umkehrphase | |
4 mm | |
150 mm | |
10 µm | |
120 Å | |
60 °C | |
C18 |
Ja | |
10 % | |
Analysesäule | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L1 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.