Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil PREP™ ODS C18 HPLC-Säulen
Unsere präparative Hypersil PREP ODS LC-Säule eignet sich perfekt für Routineabläufe und ist ein Allzweck-C18, das in einer Vielzahl von USP L1-Anwendungen eingesetzt wird.
Marke: Thermo Scientific™ 40205-259370XL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
Skalieren Sie Ihre Analysemethode mit präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen. Unsere Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, einschließlich einer Option für XtendedLife-Ausrüstung, die die Lebensdauer der Säule durch die Aufrechterhaltung eines gleichmäßig gepackten Betts verbessert. Diese universelle C18-Säule eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ist ideal für routinemäßige Abläufe geeignet.
Für Routineanwendungen
- Selektivität C18 (USP L1).
- pH-stabil von 2 bis 8.
- Maximaltemperatur 60 °C.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
- Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
- Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
- Hardware mit Standardflansch für Säulen mit Innendurchmesser ≥ 40 mm.
- Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
- Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
- Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
- Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
- Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Spezifikation
Präparativsäule, XtendedLife | |
250 mm | |
5 μm | |
130 Å | |
60 °C | |
C18 | |
10 % | |
Ja |
30 mm | |
2200 psi (152 bar) | |
2 bis 8 | |
195 m²/g | |
L1 | |
kugelförmiges, vollporöses Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |