Beschreibung
Das Corning HYPERStack Nest-Zubehör wurde für die Verwendung mit dem Corning HYPERStack 36-schichtigen Zellkulturgefäß entwickelt, um die Prozesskontrolle zu verbessern, indem das Gefäß während der Verwendung stets in den optimalen Positionen und Winkeln platziert wird. Das HYPERStack Nest wurde entwickelt, um die Ergonomie zu verbessern, indem mehrere Manipulationen reduziert werden. Dank seiner Edelstahlkonstruktion kann er sterilisiert und autoklaviert werden, und seine kleine und stapelbare Stellfläche ermöglicht eine bequeme Lagerung.
- Leicht: 950 Gramm (2 lbs)
- Reduziert Abweichungen, indem das Gefäß stets in die richtige Position gebracht wird, um optimale Füll- und Leerprozesse zu ermöglichen, die die Wahrscheinlichkeit einer Druckbeaufschlagung von Gefäßen und Netzfiltern verringern.
- Anwenderfreundlich: Sobald das HYPERStack-Gefäß auf das Nest geladen ist, reduziert der im Nest präzise konstruierte Drehwinkel das Anheben durch den Anwender. Die Hände bleiben frei, sodass Schlauchklammern bedient werden können
- Leicht zu reinigen: Aus Edelstahl 316, das Nest kann sterilisiert und autoklaviert werden
- Geringer Platzbedarf: Passt in die aktuelle HYPERStack-Stellfläche und mehrere Nests können zur Lagerung gestapelt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Corning™ HYPERStack™ 36-Schicht Zellkulturgefäß |
| Produkttyp | HYPERStack™ Nest-Zubehör |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2 lb. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Gewicht (metrisch) | 950 g |