missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYPM Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA551906

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15749860

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: NPANIMSEKK NCKNSSTNNN QTQDPSRNEL QVPRSFVDRV VQDERDVQSQ SSSTINTLLT LLDCLADYIM ERVGLEASNN GSMRNTSQDR EREVDNNREP H Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 47%, Rat - 46%.

HYPM Polyclonal antibody specifically detects HYPM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

HYPM
Polyclonal
Unconjugated
H2AP
CXorf27; HIP17; huntingtin interacting protein M; huntingtin yeast partner M; Huntingtin-interacting protein M; HYPM
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
25763
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O75409
H2AP
Recombinant protein corresponding to Human HYPM
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only