Learn More
Melford Hypoxanthin
Beschreibung
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
Summenformel: C5H4N4ONa, Molmasse 158,11
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 45738-97-4 |
| Summenformel | C5H3N4ONa |
| Menge | 100 g |