Learn More
Hypoxanthin, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778835
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
68-94-0
C5H4N4O
136.11
MFCD00005725
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
790
CHEBI:17368
O=C1N=CNC2=C1NC=N2
68-94-0
C5H4N4O
136.11
MFCD00005725
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
790
CHEBI:17368
O=C1N=CNC2=C1NC=N2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hypoxanthine
Schmelzpunkt >250.0°C
Farbe Braun bis farblos
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 26, 416
Merck Index 15, 4908
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkalies and acids, practically insoluble in most common organic, solvents
IUPAC-Name 6,7-dihydro-3H-purin-6-one
Transmission 95% min. (c=0.1, 0.2M NaOH, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 136.11
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hypoxanthine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.