Learn More
Hypoxanthin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081481
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
68-94-0
C5H4N4O
136.11
MFCD00005725
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
790
CHEBI:17368
6,7-dihydro-3H-purin-6-one
O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
68-94-0
C5H4N4O
136.11
MFCD00005725
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
790
CHEBI:17368
6,7-dihydro-3H-purin-6-one
O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Hypoxanthine, is used as a marker for energy perturbation in hypoxia/ ischemia. It has been also used in DNA studies to investigate the destabilizing effect it has on DNA duplexes containing hypoxanthine as a base, in a gas phase versus a liquid phase. Hypoxanthine has also been used in studies along with 8-oxoguanine nucleotides to investigate their interaction with human DNA pol A (DNA polymerase alpha) and DNA polymerase I from Bacillus stearothermophilus. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hypoxanthin wird als Marker für Energiestörungen bei Hypoxie/Ischämie verwendet. Die Verbindung wurde in Studien zusammen mit Harnsäure und Allantoin als ein Indikator für In-vivo-Reaktionen freier Radikale verwendet. Es wurde auch in DNA-Studien verwendet, um die destabilisierende Wirkung zu untersuchen, die es auf DNA-Duplexe ausübt, die Hypoxanthin als eine Base enthalten, und zwar in einer Gasphase im Vergleich zu einer Flüssigphase. Hypoxanthin wurde auch in Studien zusammen mit 8-Oxoguanin-Nukleotiden verwendet, um ihre Interaktion mit humaner DNA-Pol å (DNA-Polymerase alpha) und DNA-Polymerase I aus dem Bacillus stearothermophilus zu untersuchen. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es vermischt sich nicht merklich mit Wasser (1:1400). Kleine oktaedrische Kristalle aus Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Sterilisieren Sie mittels Filtration durch einen 0.22 µm-Filter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hypoxanthine
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 5811
Merck Index 14,4869
Löslichkeitsinformationen It does not mix appreciably with water (1:1400). Small octahedra crystals from water.
Formelmasse 136.11
Reinheit (%) 99%