Learn More
Hypoxanthine Monosodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30392977
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30392977 5 g
30389614 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30392977 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2496305G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 45738-97-4
Summenformel C5H3N4NaO
Molekulargewicht (g/mol) 158.1
Synonym 1,2,3,9-Tetrahydro-6H-purin-6-one Sodium Salt (1:1)
IUPAC-Name sodium;9H-purin-6-olate
SMILES [Na+].[O-]c1ncnc2[nH]cnc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hypoxanthine Monosodium Salt
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N4O.Na/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);/q;+1/p-1
Formelmasse 158.0205