Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen, 3 µm Partikelgröße
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Marke:  Thermo Scientific™ 22103-014001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10006114
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
  • Die 10 mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
Eigenschaften der HyPURITY-Festphase
  • Hochwertiges, sehr reines Silika
  • Spezifische, getestete und geprüfte C18 Säulen
Anforderungen:
Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss oder freistehender Halter sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
13 %
3 µm
190 Å
4 mm
Unigard Halter mit Direktanschluss und freistehendem Halter
L1
1 – 9
10 mm
200 m²/g
4 oder 4,6 mm
Ja
HyPURITY