Learn More
I-BET 151, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)-1,3-dihydro-8-methoxy-1-[(1R)-1-(2-pyridinyl)ethyl]-2H-Imidazo[4,5-c]quinolin-2-one |
| CAS | 1300031-49-5 |
| Summenformel | C23H21N5O3 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | I-BET 151 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H21N5O3/c1-12-21(14(3)31-27-12)16-9-18-15(10-20(16)30-4)22-19(11-25-18)26-23(29)28(22)13(2)17-7-5-6-8-24-17/h5-11,13H,1-4H3,(H,26,29)/t13-/m1/s1 |
| SMILES | COc1cc2c3N([C@H](C)c4ccccn4)C(=O)Nc3cnc2cc1c5c(C)onc5C |
| IUPAC-Name | 7-(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)-8-methoxy-1-[(1R)-1-pyridin-2-ylethyl]-3H-imidazo[4,5-c]chinolin-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 415.44 |
| Formelmasse | 415.1644 |