Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity™ Agar (Dehydrated)
Beschreibung
Easily isolate, enumerate, and presumptively identify common organisms associated with urinary tract infections using Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity™ Agar. Organisms are differentiated through the utilization of two chromogenic substrates and/or tryptophan.
Die beiden in der Rezeptur von Brilliance UTI Clarity Agar enthaltenen chromogenen Substrate werden durch die Enzyme ß-Galactosidase und ß-Glucosidase gespalten, die von E. coli, Enterococcus-Spezies und Coliformen produziert werden. Durch diese spezifischen Enzymreaktionen werden die Chromogene gespalten und es entsteht eine Reihe diagnostischer Farben. Dieses Nährmedium zielt auf die gleichen Enzyme wie ein anderer chromogener Agar ab: Artikelnummer CM1050B, Chromogenes UTI-Nährmedium. Brilliance UTI Clarity Agar verwendet jedoch neue und spezifischere Chromogene. Die neuen Chromogene bieten verbesserte Reaktionen und ermöglichen dadurch die einfachere Differenzierung von Organismengruppen:
- Einfach zu lesen: Die ß-Galactosidase-Aktivität von E. coliund S. saprophyticus ergibt rosarote bis blassrosa Kolonien, während die ß-Glucosidase-Aktivität der Enterokokken blaue/türkisfarbene Kolonien erzeugt; die Aktivität beider Enzyme führt bei Coliformen zu dunkelblauen bis violetten Kolonien. Die Tryptophan-Deaminase-Aktivität erzeugt einen braunen Hof um Kolonien von Proteus-, Morganella-und Providencia- Spezies. Die meisten anderen Organismen erscheinen in ihrer natürlichen Pigmentierung.
- Reduzierte Bestätigungstests: Die Spezifität von Brilliance UTI Clarity Agar minimiert die Notwendigkeit von Bestätigungstests
- Schnell: Noch am selben Tag sind Ergebnisse zur Bestätigung von E. coli mithilfe eines Indol-Schnelltests (DMAC) (Artikelnummer MB1448A) verfügbar.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 10°bis 30 °C |
| Beschreibung | Brilliance UTI Clarity Agar (dehydriert) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.