Learn More
Invitrogen™ FungaLight™ Yeast CFDA, AM/Propidium Iodide Vitality Kit
FungaLight™ Hefe CFDA, AM/Propidiumiodid-Vitalitätskit
Marke:  Invitrogen™ F34953
565.36 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 10524453
  • 848.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Das FungaLight™ Hefe CFDA, AM/Propidiumiodid-Vitalitätskit kombiniert ein zelldurchlässiges Esterase-Substrat mit einem Membranintegritätsindikator, um die Vitalität von Hefezellen durch Durchflusszytometrie oder Mikroskopie zu beurteilen. Der Acetoxymethylester (AM) des Esterase-Substrats 5-Carboxyfluorescein-Diacetat (CFDA) ermöglicht es diesem Reagenz, Zellmembranen zu durchdringen. Innerhalb der Zelle werden die lipophilen Blockierungs- und Diacetat-Gruppen durch unspezifische Esterasen gespalten, so dass eine fluoreszierende, geladene Form entsteht, die sehr langsam aus den Zellen austritt. Dagegen dringt Propidiumiodid, der Indikator für die Membranintegrität, in Hefen mit geschädigten Membranen ein. Mit einer geeigneten Mischung der Farbstoffe CFDA, AM und Propidiumiodid fluoreszieren Esterase-aktive Hefen mit intakten Zellmembranen grün und Hefen mit beschädigten Membranen rot.
Spezifikation
Spezifikation
Hefezellen
Fluoreszent
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Andere Etiketten oder Farbstoffe
Fest
FungaLight™
Raumtemperatur
Enthält 3 Fläschchen mit 5-CFDA (1 mg pro Fläschchen), 1 Fläschchen mit Propidiumiodid und 1 Fläschchen mit DMSO. Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Viabilitätsassay
AM/Propidiumiodid-Vitalitätskit
PI: 490⁄635, CFDA: 492⁄517
Röhrchen, Objektträger
200
DMSO (Dimethylsulfoxid)
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.